重要文件
27518
Supelco
螺纹口带刻度样品瓶,预组装顶部开口瓶盖
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/silicone septum
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
特點
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
17 mm × 60 mm
容積
7 mL
接頭
thread for 15-425
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带孔瓶盖为黑色酚醛树脂材质。
隔膜正面为蓝色 PTFE,背面为白色硅酮。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)