重要文件
27470-U
Supelco
螺纹盖样品瓶,带铝衬垫实心瓶盖,预组装,100个装
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
同義詞:
PK100 7mL 棕色螺纹口样品瓶,带铝衬垫实心瓶盖
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
aluminum liner
amber glass vial
black phenolic solid cap
特點
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
17 mm × 60 mm
容積
7 mL
接頭
thread for 15-425
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)