重要文件
27419
Supelco
12×32mm 螺纹样品瓶,限定容量步进式样品瓶
volume 0.25 mL, amber glass vial,
step vial, large opening with glass insert
, pkg of 100 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
amber glass vial
lips on vial glass insert
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
0.25 mL
接頭
thread for 10-425
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
样品瓶采用独特的 StepVial 设计,将限定容量的内衬管精确定位到瓶颈中间。样品瓶顶的内部加工成凹陷形,使得内衬管的顶部正确地靠在样品瓶中。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)