Key Documents
27360-U
Supelco
带 PTFE/硅胶隔垫的钳口密封盖
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of × 100 ea
同義詞:
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
特點
closure type crimp seal
硬度
60 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of × 100 ea
直徑× 厚度
11 mm × 1.0 mm
接頭
thread for 11 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)