重要文件
27137
Supelco
螺纹盖样品瓶,带铝衬垫实心瓶盖,预组装,100个装
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
同義詞:
PK100 4mL 透明螺纹口样品瓶,带铝衬垫实心瓶盖
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特點
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
15 mm × 45 mm
容積
4 mL
接頭
thread for 13-425
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
样品瓶基本上适用于自动进样器进样。在进样过程中,自动进样器针头刺穿瓶盖,并从样品瓶中取出所需的样品量。许多自动进样器使用了螺纹顶样品瓶(体积为4 mL,透明玻璃样品瓶,外径×高 15 mm×45 mm,螺纹13-425)。螺帽可作为铝内衬的实心帽使用。实心酚醛盖可以承受的最高温度为205°C。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)