重要文件
27029-U
Supelco
经硅烷化处理螺纹口样品瓶
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
描述
Silanized
特點
closure type screw top vial
deactivation silanized
包裝
pkg of × 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 8-425
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
不包括瓶盖。
特點和優勢
  • 特有的硅烷化处理可以保护未处理玻璃表面上的活性硅醇基。
  • 提高超微量极性化合物的回收率。
  • 节省时间和成本。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)