重要文件
27009-U
Supelco
预组装螺纹口样品瓶,带酚醛树脂顶部开口瓶盖
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
特點
closure type black phenolic hole cap, PTFE-silicone liner
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
23 mm × 85 mm
容積
22 mL
接頭
thread for 20-400
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)