重要文件
24330
Supelco
PTA-5 毛细管 GC 色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
同義詞:
PTA-5,30m,0.25mm,1.0μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
eCl@ss:
32119290
材料
fused silica
品質等級
參數
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
63
df
1.00 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
基質活性組
Bonded; base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
應用
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
柱類型
capillary non-polar
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
毛细管 GC 柱又称开管柱。载气流经中心孔,在整个色谱柱长度上不受限制。PTA-5 毛细管 GC 色谱柱是一种经过特殊处理的非极性毛细管柱,主要用于分析氨基化合物。
应用 :该色谱柱设计用于分析胺和其他碱性分析物。
USP 代码 :无
  • 键合的
  • 碱改性聚(5% 二苯基/95% 二甲基硅氧烷)
温度限制
  • ≤0.32 mm I.D.:-60°C 至 320°C(等温或程序升温)
  • ≥0.53 mm 内径,<2 μm:-60°C 至 320°C(等温或程序化)
  • ≥0.53 mm 内径,≥2 μm: -60 °C至260 °C(等温的)或280 °C(程序性的)
應用
采用 PTA-5 毛细管气相色谱柱进行固相微萃取 (SPME) 和气相色谱-质谱联用技术,对尿液中 21 种安非他命相关化合物进行分析筛选。
其他說明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Screening Procedure for 21 Amphetamine-Related Compounds in Urine Using Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography-Mass Spectrometry.
Battu C
Journal of Chromatographic Science, 36 (1), 1-7 (1998)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)