重要文件
24001
Supelco
SE-54
L × I.D. 30 m × 0.25 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
eCl@ss:
32119290
材料
fused silica
β值
250
df
0.25
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
基質活性組
(94% methyl/5%phenyl)silicone phase
polymer phase, (94% methyl/5%phenyl)silicone
一般說明
SE-54 柱为传统的非键合柱,基于聚(4% 甲基/5% 苯基)硅氧烷。此相中还包含 1% 的乙烯基。该色谱柱通常用于多环芳烃和未衍生化的酚类化合物。
该色谱柱符合美国药典 G36 的要求。
應用
SE-4 和 OV-1 固定相可用于定量结构- 性质相关性技术,以便使用人工神经网络(ANN) 同时预测某些酯、醇、醛和酮的 Kovats 保留指数。SE-54固定相还可用于毛细管气相色谱法和气相色谱-质谱联用技术,以研究煤焦油沥青的挥发性成分。
抗化學/物理腐蝕性
温度限制:
  • 室温至 320 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Polynuclear aromatic hydrocarbon retention indices on SE-54 stationary phase of the volatile components of a coal tar pitch: Relationships between chromatographic retention and thermal reactivity.
Guillen MD
Journal of Chromatography A, 591 (1), 287-295 (1992)
M H Fatemi
Journal of chromatography. A, 955(2), 273-280 (2002-06-22)
In this study, a quantitative structure-property relationship technique has been used for the simultaneous prediction of Kovats retention indices for some esters, alcohols, aldehyde and ketones on OV-1 and SE-54 stationary phases, using an artificial neural network (ANN). The best-selected