重要文件
22461
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
一般說明
特性:用手拧 1/4 圈可紧固密封。具有高度的再用性。不会粘连金属或玻璃。
材料成分:DuPont VESPEL SP-21(85% 聚酰亚胺,15% 石墨)
最高温度:
400°C
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)