重要文件
22144-U
Supelco
气体取样管
size 1000 mL, glass stopcock
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
材料
glass stopcock
品質等級
技術
whole air sampling: suitable
尺寸
1000 mL
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
使用这些玻璃球管捕集并传送气体样品,然后取出等分试样(通过插入型隔垫)用于分析。在烘箱中退火,防止运输和现场使用时损坏。可附带提供 PTFE 或高真空玻璃栓。每个球管包括一个半孔圆柱形 Thermogreen 隔垫。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)