重要文件
21980-U
隔壁直通管接头
Swagelok® 100-61, brass, 1/16 in.
同義詞:
Swagelok® 100-61 1/16 英寸铜质隔壁直通管接头,个
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
材料
brass
描述
bulkhead design yes
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Swagelok® 100-61
接頭
1/16 in.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
包括螺母和密封垫。
應用
Swagelok® Bulkhead union may be used in constructing a solid-phase microextraction (SPME) fibre sampling port by placing the septum on the outer nut.
法律資訊
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nicole C Bouvier-Brown et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 113-120 (2007-07-06)
Biogenic terpenes play important roles in ecosystem functioning and atmospheric chemistry. Some of these compounds are semi-volatile and highly reactive, such as sesquiterpenes and oxygenated terpenes, and are thus difficult to quantify using traditional air sampling and analysis methods. We