重要文件
21031
Supelco
过滤器滤芯组件
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12190000
agency
EPA IP-8,TO-10A
包裝
pkg of 1 ea
技術
active air sampling: suitable
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
一般說明
Filter Cartridge Assembly includes 1 O-ring (a), 1 filter cartridge body (b), 1 stainless steel screen (c), 1 quartz filter (d), 1 filter ring (e), 1 cartridge screw cap (f), and 2 end caps.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)