重要文件
20600-U
Supelco
洁净的小号 PUF 塞
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
同義詞:
小型PUF卡夹
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12190000
NACRES:
NB.24
材料
polyurethane (foam)
品質等級
agency
ASTM® D4861,D4947
EPA IP-8,TO-10A
描述
Replacement Plug
Small PUF
產品線
ORBO
特點
precleaned
包裝
pkg of 3 ea
製造商/商標名
ORBO 1000
技術
active air sampling: suitable
外徑 × 長度
22 mm × 7.6 cm
基質
PUF Polyurethane foam
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
ORBO-1000 small PUF cartridges are useful for ASTM D4861, EPA IP-8 and EPA TO-10A (Pesticides/PCBs); ASTM D4947 (Chlordane/Heptachlor).
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)