技術
gas chromatography (GC): suitable
流量計體積
10 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
气泡流量计是一种测定气体流速的简单而精确的方法。 它是用于测定体积流量的最常用设备。该装置的滴定管体积合适,可与底部和侧臂的橡胶吸球匹配。空气进入滴定管,挤压充满肥皂溶液的吸球。这会导致肥皂泡进入滴定管。气泡进入所花费的时间被视为已知体积,从而可用于计算流速。
气泡流量计的最基本配置为校准管、秒表和好的眼力。气泡在两个标记之间沿校准管上移过程被计时。流量管的刻度如下:
- 10 mL管,以1 mL为增量
- 25 mL管,以5 mL为增量
- 50 mL管,以10 mL为增量
- 100 mL管,以20 mL为增量
應用
在使用呼吸代谢室系统和GC-MS方法分析呼出大鼠空气中的全氟丁烷(PFB)期间,气泡流量计可用于手动控制系统出口处的流量。 气泡流量计可用于检查分流器或检测器的流量,或用于校准个人泵以进行准确的空气采样。
The accuracy of the bubble meter method for gas flow measurements
Levy, A
Journal of Scientific Instruments, 41, 449-453 (1964)
Arthur C. Stern
Air Pollution: Measuring, Monitoring, and Surveillance of Air Pollution, 160-160 (1976)
Steinar Uran et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 39(3-4), 746-751 (2005-06-21)
Sonazoid is a new contrast agent for ultrasound imaging comprising an aqueous suspension of lipid-stabilised perfluorobutane (PFB) gas microbubbles. A respiration-metabolism chamber system was developed to collect exhaled air following intravenous administration of Sonazoid to rats. Analysis of PFB in