Key Documents
20441
Supelco
GR-2隔垫
diam. 10 mm ( 13/32 in.)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
包裝
pkg of 100 ea
技術
gas chromatography (GC): suitable
直徑
10 mm ( 13/32 in.)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
这些低成本灰色硅胶安全套隔片可用于常规等温使用。在50℃至200℃的入口温度下使用。
應用
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
H2 production from marine and freshwater species of green algae during sulfur deprivation and considerations for bioreactor design.
Kari S.
International Journal of Hydrogen Energy, 33 (2), 511-521 (2008)