重要文件
13687-U
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, bucket of 1000 g
同義詞:
mix mode ion exchange resin
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
AmberLite MB20 H/OH 混合床离子交换树脂 氢和氢氧型, bucket of 1000 g
形狀
beads
品質等級
包裝
bucket of 1000 g
參數
60 °C max. temp.
濕度
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
粒徑
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
工作pH值
0-14
容量
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
mixed mode
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Dowex Marathon MR-3 hydrogen and hydroxide form was used in assessing inorganic nitrogen in litter layer and soil using ion-exchange resin bags on Alpkem autoanalyzer and by ion chromatography.
混床离子交换树脂,用于冷凝水抛光的特殊加工树脂;最适合过程中和柱脱盐。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)