重要文件
13359-U
Supelco
Supelpak-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pk of 120g, for Japan only
同義詞:
XAD®-2
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
產品名稱
Supelpak-2, pk of 120 g, for Japan only
描述
purified XAD-2
包裝
pk of 120 g
參數
200 °C max. temp.
基質
polymeric styrene-divinylbenzene
孔徑
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
密度
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
儲存溫度
room temp
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Supelpak-2是一种纯化Amberlite XAD-2®,清洗过,符合并且超过US EPA推荐标准对于纯度的要求,被列在I级环境评估过程手册。对于要求树脂通过环境TCO(总色谱有机物)水平的标准空气采样分析来说,它是最合适的树脂材料。玻璃容器封装。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Supelpak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)