重要文件
Z744112
Direct Thermal Cryo-Tags®
white, W × L 1.69 in. × 0.75 in., pack of 500 ea (labels per rolllabels)
同義詞:
cryogenic vial labels, freezer labels
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
55121611
材料
white
包裝
pack of 500 ea (labels per roll
labels)
製造商/商標名
Diversified Biotech DTCR-7500
技術
cryopreservation: suitable
寬度 × 長度
1.69 in. × 0.75 in.
一般說明
Temperature Range: 70°C to -196°C
應用
Cryogenics
法律資訊
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)