重要文件
Z743340
激光低温标签®
assorted colors, L × W 1.50 in. × 0.50 in., pkg of 1700 pkg
同義詞:
cryogenic vial labels, freezer vial labels
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103032
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 1700 pkg
製造商/商標名
Diversified Biotech RNBW-2200
參數
70 to -196 °C temp. range
技術
cryopreservation: suitable
長度 × 寬度
1.50 in. × 0.50 in.
顏色
assorted colors
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
使用方便的自动化文字处理来标记大量1.5 mL或2 mL微量离心管。化学惰性标签紧密粘贴并且可承受高压灭菌、冷冻(包括液氮)、大多数有机溶剂和腐蚀剂。片材经过顶部涂层处理,可接受激光打印。薄膜和非迁移粘合剂使标记管在离心机转子中不会粘连。
  • 耐受-196°C至150°C的温度,包括液氮和氮气、沸水浴(100°C)、高压灭菌以及合适的烘箱温度(150°C)
  • 化学惰性,耐受大多数有机溶剂和腐蚀剂
  • 能够粘贴在大多数塑料、玻璃和金属上,不会开裂、剥落或降解
  • 耐热,平整片材经过顶部涂层处理,可接受激光打印,不会卡在激光打印机中
  • 采用柔韧的聚烯烃†标签材料和丙烯酸粘合剂制成。这种独特的成分组合随温度波动而膨胀和收缩,从而形成牢固的粘合剂粘合
特點和優勢
  • Withstand temperatures from -196°C to 150°C including liquid and vapor phase nitrogen, boiling water baths (100°C), autoclaving and moderate oven temperatures (150°C).
  • Chemically inert, resist most organic solvents and caustic agents.
  • Will adhere to most plastics, glass and metals without cracking, peeling or degrading.
  • Heat-resistant, stay-flat sheets are specially top-coated to accept laser printing and will not jam in laser printers.
  • Made with a flexible, polyolefin† label material and acrylic adhesive.
  • This unique combination expands and contracts together with temperature fluctuations resulting in a strong adhesive bond
法律資訊
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1