尺寸
large
11.7 cm × 8.9 cm × 2.8 cm
包裝
pk of 5
製造商/商標名
MIDSCI SG-WBB13
顏色
clear
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
- 每个印迹的完美盒子
- 减少抗体使用
- 铰链盖最小化蒸发
- 可用于一半、整体、条带或微型型号
无论您的蛋白质印迹大小如何,都有& # 8242;一个非常适合它的盒子。有了与普通印迹尺寸正确匹配的盒子,您可以在摇瓶/摇杆上安装更多印迹,同时将试剂和抗体的使用量保持在绝对最低水平。此外,所有的角都以90°角形成,底面均匀平坦,进一步减少了昂贵试剂和抗体的消耗(例如,流行的微型凝胶只需要大约4毫升)。
以真正一次性的价格,所有尺寸都是由透明聚苯乙烯制成的。所有尺寸都配有易于打开的铰链盖,可减少蒸发。