重要文件
Z717495
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 15.0 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
無菌
non-sterile
特點
electronic: no
single-channel
包裝
pack of 50 ea (syringe (15 mL))
製造商/商標名
Nichiryo SG-Y
存貨情形
not available in (Not available in France)
最大體積
15.0 mL
容積
15 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)