重要文件
Z688037
CELLine 经典生物反应器培养瓶
CL 350 (for 350ml volumes)
同義詞:
Bioreactor Vessel, CELLine Flask
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.22
材料
polystyrene (with 100,000 D MWCO regenerated cellulose semi-permeable membrane)
描述
Equivelent to 16 T-225 standard flasks
無菌
sterile; γ-irradiated
用途
Production of monoclonal antibodies and cellular proteins
包裝
case of 5
製造商/商標名
Cole Parmer 2440654
容量
350 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
是生产单克隆抗体和细胞蛋白的理想选择。使用小鼠腹水的可行体外替代方法。生物反应器将采用创新的膜技术将细胞培养区域与培养基隔室分开。MWCO 为 10 kD 的细胞和细胞分泌产物保留在两层非细胞毒性膜之间。上层半透膜允许持续的养分扩散和废物消除。下层膜可提供直接氧合,并确保最佳气体交换。
其他說明
能够生产高达 1-2 mg/mL 的浓缩抗体。可堆叠,并可在相同的细胞系中,在相同的条件下重复使用。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Tobias Hochstoeger et al.
Science advances, 6(33), eabb9110-eabb9110 (2020-08-28)
The biophysical and molecular mechanisms that enable animals to detect magnetic fields are unknown. It has been proposed that birds have a light-dependent magnetic compass that relies on the formation of radical pairs within cryptochrome molecules. Using spectroscopic methods, we