重要文件
Z663654
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
tamper resistant bottle labels, W × L 76.20 mm × 48.26 mm, white vinyl
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
55121611
NACRES:
NB.35
材料
white vinyl
包裝
roll of 100 labels
製造商/商標名
Brady PTL-37-7351
存貨情形
available only in EU
寬度 × 長度
76.20 mm × 48.26 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)