重要文件
Z653810
Pyrex® glass gas distribution tubes
porosity grade 1
同義詞:
3830/02M
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass tube
colorless tube
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
製造商/商標名
SciLabware 3830/02M
存貨情形
available only in EU
總長度
300 mm
頂針外徑
15 mm
管直徑
8 mm
8 mm
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Ideal for the dispersion of gas oin liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)