重要文件
Z640417
Eppendorf® epT.I.P.S.吸头重装工具
volume range 2-200 μL
同義詞:
Eppendorf可重装吸头
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
yellow tip
無菌
non-sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
製造商/商標名
Eppendorf® 0030 073.428
Eppendorf® 022491539
長度
53 mm
最大體積
200 μL
容積範圍
2-200 μL
容積
2—200 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Reloads吸头预装板是特别设计的可预装吸头的托架板,用于重新装填可重复利用的吸头盒。预装板和装上的吸头可放入吸头盒内高温灭菌(最高121 °C),确保可靠杀菌。根据吸头大小,预装板可紧密对放或叠放,节约存放空间。特别注意,使用吸头前,要将预装板及吸头正确插入可重复利用吸头盒,方便取用。
ep T.I.P.S.盒的一部分和重装系统,可用于对再填充托盘进行无污染操作,其带有塑料盖可防止在转移到工作盒时与托盘发生接触。
吸头托盘可以在包装中进行高压灭菌,并干净储存备用。吸头可以直接从重装托盘中使用,也可以装入ep T.I.P.S.盒(单独购买)中
應用
Eppendorf® epT.I.P.S.Reloads预装板吸头适用:
  • 一般实验室应用,比如低污染移液
  • 温和混匀细胞悬液
  • 重悬培养板孔中的集落细胞
特點和優勢
  • 相比一次性托架,减少浪费
  • 根据吸头大小提供双侧或叠放的不同重装系统形式
  • 彩色标记托架便于区分不同规格吸头
  • 一次性吸头为通用锥形设计,适用性广
  • 用户友好,使用简单
  • 提供各种纯度级别
  • 刻度标记方便肉眼检查
  • 连接和弹出轻松,耗力极少
  • 完全密封确保可靠性能
  • 最高的精度和准确度
  • 特定体积配备长吸头
其他說明
epT.I.P.S.吸头为一次性用品,仅限有资质人员使用。
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)