重要文件
Z637408
BRAND® PP 微管,配有带硅胶密封的螺帽
capacity 0.5 mL, graduations: no, self-standing bottom
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121702
NACRES:
NB.11
材料
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap (with seal)
self-standing bottom
無菌
non-sterile
non-sterile
特點
graduations: no
包裝
pack of 1,000 ea
製造商/商標名
BRAND 780710
參數
-196-121 °C temp. range
技術
PCR: suitable
容量
0.5 mL
管直徑
13 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
带有磨砂标记区域。 单独提供:用于识别的彩色帽盖垫片(PP)。
應用
BRAND® PP 微管,配有带硅胶密封的螺纹盖,适用于气体液氮的储存。
特點和優勢
BRAND® PP 微管,配有带硅胶密封的螺纹盖,具有以下特性和优点:
  • 随附的盖子可避免因更换盖子而造成的污染。
  • 盖中的硅胶密封圈可提供最佳密封,并避免反应管与管内物质接触
  • 包含一个哑光标签区。
  • 最适温度:-196 °C至121 °C
  • 可高压蒸汽灭菌
其他說明
BR780710 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)