Key Documents
Z614653
Vivaspin 20 离心浓缩管
MWCO 50 kDa
同義詞:
Spin Concentrator, Vivaspin 20
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
NACRES:
NB.24
材料
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
描述
PES membrane
無菌
non-sterile
特點
holdup volume 20 μL
包裝
package of 48 ea
製造商/商標名
Sartorius VS2032
參數
5 bar max. pressure
8000 × g max. centrifugal force
完全停止體積
50 μL
膜面積
6 cm2
管尺寸
~50 mL
有效容積
20 mL
孔徑
50 kDa MWCO
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
开发了 Vivaspin 20 mL 离心浓缩器,以提高体积灵活性和性能。Vivaspin 20 可用于固定角度转子的任一摆动吊篮(承运人接受 15 mL 和 50 mL 瓶)。Vivaspin 具有双垂直 无与伦比的过滤速度和 100X 正浓度。
剩余体积易于读出浓缩器侧面的打印刻度,改良的死停式小袋进一步简化了移液器直接回收最终浓缩液的过程。
  • Vivaspin 离心浓缩器凭借其广泛的容积容量和 MWCO,为任何浓度或缓冲液交换应用提供最佳解决方案
  • 由于其特殊的垂直膜设计,达到了最高流速和回收率
  • 专利的死停技术保证了无与伦比的安全样品处理和便利性,允许直接回收浓缩液,无需进一步重新旋转
注: 使用渗滤杯一步处理浓缩样品。气体加压过滤;为了更快地处理气体,可将压力与离心力相结合。