重要文件
Z614068
Vivaspin 500离心浓缩器
MWCO 30 kDa
同義詞:
Vivaspin 500
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
NACRES:
NB.24
材料
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
描述
PES membrane
無菌
non-sterile
特點
holdup volume 5 μL
包裝
package of 100 ea
製造商/商標名
Sartorius VS0122
參數
15000 × g max. centrifugal force
完全停止體積
5 μL
膜面積
0.5 cm2
管尺寸
~2.2 mL
有效容積
500 μL
孔徑
30 kDa MWCO
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Vivaspin离心浓缩器具有广泛的容量和MWCO,可为任何浓度或缓冲液交换应用提供最佳解决方案。
  • 由于其特殊的垂直膜设计,实现了最高的流速和回收率。
  • 专利的止动技术确保了无与伦比的安全样品处理和便利性,可以直接回收浓缩液而无需进一步重新旋转。
注意:Vivaspin 500 μL 离心过滤装置为样品制备提供了简单的一步程序。 它们可以有效地用于摆动或固定角度转子。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)