重要文件
Z378569
Sigma-Aldrich
干珠灭菌器
Steri 250, AC/DC input 240 V AC
同義詞:
bead sterilizer, glass bead sterilizer
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NA.82
高度 × 寬度 × 直徑
14.5 cm × 12.5 cm × 13.5 cm
小室深度 × 直徑
8 cm × 4 cm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
将金属器械插入热玻璃珠中,即时灭菌。将孔中的玻璃珠保持在250℃,以便在几秒钟内完全破坏微生物和孢子。
玻璃珠可用任何清洗液(或肥皂水)清洗。只需将玻璃珠用热水彻底冲洗,完全干燥后重新装满灭菌器即可。灭菌室足够深(Steri 250:8 cm 和 Steri 350:14 cm),可对小型和中型器械进行灭菌。
  • 孔和盖组件:防锈铬镍钢
  • 外壳组件:防锈
提供 2 脚欧规插头
包裝
装置随附一包玻璃珠。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)