重要文件
Z370673
Sigma-Aldrich
生物危害性废物容器
capacity 57 L (15 gal)
同義詞:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41123300
NACRES:
NB.35
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene 6370-0015
外徑 × 高度
34 cm (13.25 in.) × 74 cm (29 in.)
容量
57 L (15 gal)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
生物危害废物容器对生物危害废物材料进行二次防护的一种理想的可高压灭菌聚丙烯容器。
便捷的一步法灭菌;无需移除袋子。盖子上的开口可允许单手处理材料;限制了对传染性废物的暴露。可容纳标准尺寸的可高压灭菌袋。不会生锈、凹陷或刺穿。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)