重要文件
Z336793
Workstation storage/dispenser box, PMMA
small
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
製造商/商標名
BRAND
長度 × 寬度 × 高度
165 mm × 152 mm × 178 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Ideal for storage and dispensing many small items used in the lab like disposable pipette tips, microcentrifuge tubes, pasteur pipette etc. The top cover is removable and the front cover is hinged.
其他說明
BR131902 (India)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)