重要文件
Z331651
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 1,000 mL
同義詞:
conical flasks
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
flat bottom
polypropylene
wide-neck
接合處
joint ST/NS45/40
joint neck GL52
無菌
non-sterile
特點
closure type Screw cap
with cap
包裝
case of 4
製造商/商標名
BRAND 93185
外徑 × 高度
135 mm × 220 mm
容量
1,000 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.
其他說明
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)