重要文件
Z331236
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
PTFE key
cylindrical
接合處
joint: ST/NS29/32
特點
graduated
製造商/商標名
Lenz 4.3728.14
容量
50 mL
旋塞堵頭孔尺寸
2.5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
法律資訊
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)