重要文件
Z330116
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 500 mL, with cap
同義詞:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene cotainers
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
接合處
Joints threaded neck (GL50)
特點
with cap
包裝
pkg of 50 ea
製造商/商標名
BRAND 129654
容量
500 mL
直徑× 高度
76 mm × 155 mm
顏色
natural
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Flexible, translucent.
其他說明
BR129654 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)