重要文件
Z329010
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 40 mm, bar diam. 8 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
材料
cylindrical PTFE-coated
包裝
pack of 10
製造商/商標名
BRAND 137430
長度
40 mm
桿直徑
8 mm
環直徑
8.5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
其他說明
BR137430 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)