Key Documents
Z290793
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pack of 100
同義詞:
Nylon membrane filters
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
尼龙滤膜, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pack of 100
材料
Nylon membrane
無菌
non-sterile
包裝
pack of 100
直徑
47 mm
厚度
60-125 μm
孔徑
0.45 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
尼龙过滤器是天然亲水的,在制造过程中不使用润湿剂。
当浸提物水平为<0.0015 mg/cm2时,它们是 HPLC 溶剂和样品制备的理想选择。由于高度非特异性结合,不推荐用于蛋白溶液。
應用
尼龙滤膜已用于过滤溶剂,用于高效液相色谱法(HPLC)测定酚类物质。
特點和優勢
  • 与水性和大多数有机溶剂相容
  • 耐受高压釜
  • 可以承受高达180°C的温度
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nurcan Değirmencioğlu et al.
Food chemistry, 194, 587-594 (2015-10-17)
In this study, the changes in phenolic composition, total phenolic content, and antioxidant capacity of tarhanas supplemented with oat flour (OF) at the levels of 20-100% (w/w) after three drying treatments (sun-, oven-, and microwave drying) were investigated. A total