Key Documents
Z2000
Sigma-Aldrich
β-玉米赤霉烯醇
≥98%
同義詞:
2,4-二羟基-6-(6β,10-二羟基-反式-1-十一碳烯基)苯甲酸 μ-内酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H24O5
CAS號碼:
分子量::
320.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1
InChI 密鑰
FPQFYIAXQDXNOR-PMRAARRBSA-N
基因資訊
rat ... Ar(24208)
應用
参与如下生物学研究的反应物:
  • 氨基糖苷核苷酸的合成
  • 酶促合成玉米赤霉烯酮的葡糖苷酸
  • 玉米赤霉烯酮的衍生化
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A Vulić et al.
Journal of analytical toxicology, 43(2), 126-133 (2018-10-09)
Metabolic transformation of zearalenone (ZEA), a mycotoxin which can contaminate both food and feed, results in the formation of five metabolites, one of them being zeranol (α-ZAL), which can be abused in farm animals as a growth promoter. To the