重要文件
WG80
Sigma-Aldrich
Wright-Giemsa Stain, Modified
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116121
NACRES:
NA.47
形狀
solution
品質等級
儲存期限
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
濃度
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
pH值
6.7-6.9
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
When blood films are stained using Wright-Giemsa Stain, the white blood cell nucleus and cytoplasm take on the characteristic blue or pink coloration. The combination of purified eosin and thiazine dyes in the product eliminates inconsistent staining and yields reproducible chromogenic responses.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1