重要文件
W3001
Plastic square weighing boats
size 135 mm × 135 mm × 20 mm
同義詞:
Disposable Weighing Boats, Plastic Weighing Dishes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.71
材料
polystyrene
包裝
case of 500 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
皿長度 × 寬度
135 mm × 135 mm
尺寸
135 mm × 135 mm × 20 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)