材料
colorless tube
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
round bottom polypropylene
無菌
sterile (DNAse and RNAse free)
特點
vial type id field
Internal thread
包裝
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
製造商/商標名
Greiner 122263
參數
-196 °C min. temp.
技術
cryopreservation: suitable
藝帽直徑
12.6 mm
容量
2 mL
管直徑
12.5 mm
顏色
natural cap
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Greiner的Cryo.S冻存管经过辐射灭菌,并且不含DNA酶和RNA酶。 经过LAL方法验证无热原。 冻存管和管盖由聚丙烯材料制成。 管盖有多种颜色可供选择。 500规格含150个插入式小盖,300规格含100个插入式小盖。
法律資訊
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH