重要文件
TL11430
Sigma-Aldrich
DMT-locT Phosphoramidite
configured for ABI
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C41H49N4O9P
CAS號碼:
分子量::
772.82
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.51
生物源
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
品質等級
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
形狀
powder
雜質
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
顏色
white to off-white
溶解度
soluble, clear, colorless
吸收
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
相容性
configured for ABI
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)