產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
技術
cell culture | plant: suitable
mp
220-222 °C (lit.)
應用
agriculture
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1I
InChI
1S/C7H3I3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12)
InChI 密鑰
ZMZGFLUUZLELNE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2,3,5-三碘苯甲酸可作为MS培养基的添加剂,用于研究拟南芥胚胎发生和种子萌发过程中的生长素分布和转运。
生化/生理作用
2,3,5-三碘苯甲酸 (TIBA) 是一种生长素转运抑制剂,用于研究生长素流动在植物生长和发育过程中的作用。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3