應用
该产品的典型用途是使贴壁细胞从培养表面脱落。使细胞从附着面脱落所需的胰蛋白酶浓度主要取决于细胞类型和培养阶段。
生化/生理作用
胰蛋白酶可切割赖氨酸和精氨酸残基的C端肽。如果酸性残基位于切割位点的两侧,则该反应的水解速度减慢,而如果脯氨酸残基位于切割位点的羧基侧,则不水解。胰蛋白酶活性的最佳pH为7-9。胰蛋白酶还可以切割氨基酸合成衍生物的酯键和酰胺键。将EDTA作为螯合剂添加到胰蛋白酶溶液中,可中和掩盖胰蛋白酶作用肽键的钙镁离子。去除这些离子可增加酶活性。
特點和優勢
StableCell™ 胰蛋白酶是一种温和的细胞分离溶液。在2-8°C下保存时,酶的活性可得以保留,我们的研究表明在室温下放置7周,其活性甚至可以保留>90%!
- 节省时间 - 无需反复冻融
- 节省空间 - 储存在2-8°C,节省冷冻空间
- 无需分装
- 最适合于您的细胞 - 在GMP环境下生产
成分
胰蛋白酶由含有223个氨基酸残基的单链多肽组成,由胰蛋白酶原在Lys - lle肽键处切去N-端六肽而得。这些氨基酸序列通过6个二硫键交联。这就是胰蛋白酶(即β-胰蛋白酶)的天然形式。BETA-胰蛋白酶可自溶,在Lys-Ser残基裂解,产生α-胰蛋白酶。胰蛋白酶是丝氨酸蛋白酶家族的成员。
準備報告
用浓度过高的胰蛋白酶长时间孵育细胞会破坏细胞膜并杀死细胞。将胰蛋白酶溶解或将其从浓缩液进行稀释应采用不含有Ca2+或Mg2+的缓冲盐溶液。
儲存和穩定性
到货后推荐的保存温度为2-8°C。在稳定性研究中,数据表明该产品在37°C下可保持≥90%的活性最多8周。
法律資訊
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
客戶也查看了
條款
StableCell™胰蛋白酶溶液设计用于执行标准胰蛋白酶溶液所实现的细胞解离,但不同的是前者无需等分、冷冻和解冻。这样可以节省大量时间。
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.