重要文件
T0691
Dounce组织研磨管
working volume 15 mL
同義詞:
885303-0015
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
glass
包裝
pack of 1 ea
有效容積
15 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
主要用于匀浆后细胞核保持完整的细胞工作。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)