重要文件
SYNS371200
Synthware Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 1 mL
同義詞:
Synthware S371200, glass sample syringe
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
Kemtech S371200
容量
1 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 1.0mL
應用
kemetch; synthware; SYRINGE
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)