重要文件
SYNF580010
Synthware Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 10 mL, valve L 0-4 mm, O.D. × L 22 mm × 55 mm
同義詞:
Synthware F580010, storage tube
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
clear glass
round bottom
無菌
non-sterile
特點
neck thread Internal
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech F580010
外徑 × 長度
22 mm × 55 mm
容量
10 mL
valve L
0-4 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Schlenk Tube, High Vac Valve, 10mL, Valve 0-4mm, 22X55mm includes Accessories: S600004T
應用
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)