重要文件
SRP0581
Sigma-Aldrich
CD112, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
同義詞:
HVEB, Herpes virus entry mediator B, Nectin-2, PRR2, PVRL2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.24
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
形狀
frozen liquid
分子量
36.4 kDa
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... NECTIN2(5819)
一般說明
Human secreted CD112, also known as Nectin-2, Herpes virus entry mediator B, HVEB, PVRL2, and PRR2, GenBank Accession No. NM_002856, a.a. 32-360 with a C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 36.4 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
外觀
Aqueous solution
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)