Key Documents
SML2761
Sigma-Aldrich
SGC6870N
≥98% (HPLC)
同義詞:
(S)-4-(5-Bromothiophene-2-carbonyl)-5-(3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-4,5-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H21BrN2O2S
分子量::
469.39
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -265 to -295°, c = 0.5 in methanol
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
SGC6870N is the (S)-enantiomer of and the recommended inactive (negative) control for the selective protein arginine methyltransferase PRMT6 inhibitor SGC6870.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3