SML2755
Netupitant
≥98% (HPLC)
同義詞:
2-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)-N,2-dimethyl-N-(6-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-o-tolylpyridin-3-yl)propanamide, 2-[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]-N-[6-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-o-tolylpyridin-3-yl]-N-methylisobutyramide, AGE 94200, AGE-94200, AGE94200, CID 6451149, CID-6451149, CID6451149, N,a,a-Trimethyl-N-[4-(2-methylphenyl)-6-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinyl]-3,5-bis(trifluoromethyl)benzeneacetamide, Ro 67-31898, Ro 67-31898/000
About This Item
推薦產品
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C30H32F6N4O/c1-19-8-6-7-9-23(19)24-17-26(40-12-10-38(4)11-13-40)37-18-25(24)39(5)27(41)28(2,3)20-14-21(29(31,32)33)16-22(15-20)30(34,35)36/h6-9,14-18H,10-13H2,1-5H3
InChI 密鑰
WAXQNWCZJDTGBU-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3